Learn More
N-Formil-L-leucina [S-(E)]-1-(2-Nonenil)dodecilo Éster, TRC
Código de producto. 30390239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390239 5 mg
30406788 25 mg
30397291 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7005755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130676-63-0
Fórmula molecular C28 H53 N O3
Peso molecular (g/mol) 451.73
Sinónimo N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester (9Cl)
Nombre IUPAC [(E,10S)-henicos-7-en-10-yl] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](C\C=C\CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.4025