Learn More
Éster de N-formil-L-leucina [S-(E)]-1-(2-nonenil)dodecilo, Mikromol™
Código de producto. 30050202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050202 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050202 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1219.140050
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de N-formil-L-leucina [S-(E)]-1-(2-nonenil)dodecilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
CAS 130676-63-0
Nombres de analitos o componentes N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H53 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Formyl-L-leucine [S-(E)]-1-(2-Nonenyl)dodecyl Ester (9Cl)
Fórmula InChI InChI=1S/C28H53NO3/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-26(21-19-17-15-12-10-8-6-2)32-28(31)27(29-24-30)23-25(3)4/h17,19,24-27H,5-16,18,20-23H2,1-4H3,(H,29,30)/b19-17+/t26-,27+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](C\C=C\CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
Nombre IUPAC [(E,10S)-henicos-7-en-10-il] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato
Peso molecular (g/mol) 451.73
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.4025 g/mol