Learn More
N-formil-L-leucina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl-L-leucine-d3 |
| CAS | 1356930-28-3 |
| Fórmula molecular | C7H10D3NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Formyl-S-leucine-d3, N-Formylleucine-d3, NSC 334321-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(7(10)11)8-4-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i1D3/t5?,6- |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 162.2 |