Learn More
Éster de N-formil-L-leucina (3S,4S,6S)-3-hexiltetrahidro-2-oxo-6-undecil-2H-piran-4-ilo, TRC
Código de producto. 30401122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30401122 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30401122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7005655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester
CAS 130676-65-2
Fórmula molecular C29H53NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo L-Leucine, N-formyl-, (3S,4S,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester (9CI), L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4α,6β)]-, Ro 40-4441
Fórmula InChI InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
Nombre IUPAC [(3S,4S,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciloxan-4-il] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato
Peso molecular (g/mol) 495.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.3924