Learn More
Éster de N-formil-L-leucina (3S,4S,6S)-3-hexiltetrahidro-2-oxo-6-undecil-2H-piran-4-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| CAS | 130676-65-2 |
| Fórmula molecular | C29H53NO5 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | L-Leucine, N-formyl-, (3S,4S,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester (9CI), L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4α,6β)]-, Ro 40-4441 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | [(3S,4S,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciloxan-4-il] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 495.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.3924 |