Learn More
Éster de N-formil-L-leucina (3S,4S,6S)-3-hexiltetrahidro-2-oxo-6-undecil-2H-piran-4-ilo, Mikromol™
Descripción
Éster de N-formil-L-leucina (3S,4S,6S)-3-hexiltetrahidro-2-oxo-6-undecil-2H-piran-4-ilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| CAS | 130676-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Formyl-L-leucine (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C29H53NO5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [3S-(3alpha,4alpha,6beta)]-N-Formyl-L-leucine 3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, Ro 40-4441, Orlistat impurity |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 495.73 |
| Cantidad | 25 mg |