Learn More
N-Formil-L-leucina (3S,4R,6S)-3-Hexiltetrahidro-2-oxo-6-undecil-2H-piran-4-Éster de Ti, TRC
Código de producto. 30007573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007573 25 mg 25 miligramos
30010954 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70057025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130793-27-0
Fórmula molecular C29 H53 N O5
Peso molecular (g/mol) 495.73
Sinónimo L-Leucine, N-formyl-, (3S,4R,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4β,6β)]-, Orlistat Related Compound D (USP)
Nombre IUPAC [(3S,4R,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciloxano-4-yl] (2S)-2-formamido-4-metilpentanoato
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.3924
Porcentaje de pureza >95%