Learn More
N-formil imatinib, TRC
Código de producto. 30389748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30389748 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30389748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF364790100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide
CAS 1436868-85-7
Fórmula molecular C29 H29 N7 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 4-[(4-formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C29H29N7O2/c1-21-4-9-25(17-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-3-2-11-30-18-24)32-28(38)23-7-5-22(6-8-23)19-35-13-15-36(20-37)16-14-35/h2-12,17-18,20H,13-16,19H2,1H3,(H,32,38)(H,31,33,34)
SMILES Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(CC3)C=O)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Nombre IUPAC 4-[(4-formilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 507.5863
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.2383