Learn More
N-Formil Eritromicina A (>85%), TRC
Código de producto. 30138656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138656 25 mg 25 miligramos
17913835 2.5 mg 2.50 miligramo
17974405 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF70103025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127955-44-6
Fórmula molecular C37 H65 N O14
Peso molecular (g/mol) 747.91
Sinónimo Erythromycin, N-demethyl-N-formyl-, N-Demethyl-N-formylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(formylmethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione, 3' '-N-Demethyl-3' '-N-formylerythromycin A
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-2,10-dioxiciclotetradec-6-il]-3-hidroxi-6-metiloxan-4-il]-N-metilformamida
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C=O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl Erythromycin A
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H65NO14/c1-13-25-37(10,46)30(42)20(4)27(40)18(2)15-35(8,45)32(52-34-28(41)24(38(11)17-39)14-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(44)50-25)51-26-16-36(9,47-12)31(43)23(7)49-26/h17-26,28-32,34,41-43,45-46H,13-16H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.4405