Learn More
N-Formil Desloratadine, TRC
Código de producto. 17942535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942535 100 mg 100 miligramos
17984565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF700300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117810-61-4
Fórmula molecular C20 H19 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 338.83
Sinónimo N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nombre IUPAC 4-(8-cloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carbaldehído
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl Desloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1186
Porcentaje de pureza >95%