Learn More
N-formil dapsona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]formamide |
| CAS | 21501-24-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]formamide, N-formyl Dapsone, 4-Amino-4'-formamidodiphenyl Sulfone, 4-Formamido-4'-aminodiphenyl Sulfone, 4'-Sulfanilylformanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O3S/c14-10-1-5-12(6-2-10)19(17,18)13-7-3-11(4-8-13)15-9-16/h1-9H,14H2,(H,15,16) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NC=O)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(4-aminofenil)sulfonilfenil]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 276.311 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.057 |