Learn More
N-Formil-D-leucina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437417 1 g 1 g
15447417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34465.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44978-39-4
Fórmula molecular C7H13NO3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD08275788
Clave InChI HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Sinónimo n-alpha-formyl-d-leucine, 2r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, formyl-d-leucin, n-formyl-d-leucine, d-leucine, n-formyl, r-2-formylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 13025456
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-formamido-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](NC=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formyl-D-leucine
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico