Learn More
N-Formil Benzocaína, TRC
Código de producto. 30137277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137277 1 g 1 g
30010520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6973001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5422-63-9
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 193.199
Sinónimo 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
Nombre IUPAC Etilo 4-formamidobenzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Formamidobenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.074
Porcentaje de pureza >95%