Learn More
N-formil apixabán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Apixaban |
| CAS | 1351611-14-7 |
| Fórmula molecular | C26H25N5O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Formyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25N5O5/c1-36-20-11-9-19(10-12-20)31-24-21(23(28-31)25(34)27-16-32)13-15-30(26(24)35)18-7-5-17(6-8-18)29-14-3-2-4-22(29)33/h5-12,16H,2-4,13-15H2,1H3,(H,27,32,34) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)NC=O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| Nombre IUPAC | N-formil-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 487.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.1856 |