Learn More
N-formil amlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Formyl Amlodipine |
| CAS | 93848-81-8 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2-chlorophenyl)-2-[[2-(formylamino)ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, O3-Ethyl O5-Methyl 4-(2-Chlorophenyl)-2-(2-formamidoethoxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O6/c1-4-30-21(27)19-16(11-29-10-9-23-12-25)24-13(2)17(20(26)28-3)18(19)14-7-5-6-8-15(14)22/h5-8,12,18,24H,4,9-11H2,1-3H3,(H,23,25) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC=O)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 3-O-etilo 5-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-(2-formamidoetoximetil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 436.886 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.1401 |