Learn More
N-Formil-3-mercaptovalina, TRC
Código de producto. 17944255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944255 100 mg 100 miligramos
17903445 250 mg 250 miligramos
17923895 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17944255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF701155100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158411-82-6
Fórmula molecular C6 H11 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 177.22
Sinónimo N-Formyl-3-mercaptovaline, DL-Valine, N-formyl-3-mercapto-, NSC 28038, N-Formylpenicillamin
Nombre IUPAC Ácido 2-formamido-3-metil-3-sulfanilbutanoico
SMILES CC(C)(S)C(NC=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylpenicillamin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3S/c1-6(2,11)4(5(9)10)7-3-8/h3-4,11H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.046