Learn More
N-Fmoc-S-tricil-L-cisteína pentafluorofeniléster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488086 5 g 5 g
15498086 250 mg 250 miligramos
15478086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63003.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115520-21-3 | C43H30F5NO4S | 751.768 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115520-21-3
Fórmula molecular C43H30F5NO4S
Peso molecular (g/mol) 751.768
Número MDL MFCD00065639
Clave InChI FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Sinónimo fmoc-cys trt-opfp, r-perfluorophenyl 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoate, fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoate, fmoc-cys trt-opfp hplc, n, a-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, nalpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine pentafluorophenyl ester, n alpha-fmoc-s-trityl-l-cysteine penta-fluorophenyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine pentafluorphenyl ester, pentafluorophenyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-trityl-l-cysteinate
PubChem CID 11050947
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil) (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tritilsulfanilpropanato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
Beilstein 4225739
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 751.76
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido