Learn More
N-Fmoc-S-tritil-L-cisteína, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11397129 5 g 5 g
11387129 1 g 1 g
11307139 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11397129 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27363.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103213-32-7 | C37H30NO4S | 584.71 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies, and solid phase peptide synthesis techniques. Cysteine is versatile amino acid involved with many biological processes, including the formation of disulfide bonds - a critical component of protein structure. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es potencialmente útil para los estudios proteómicos y las técnicas de la síntesis peptídica en fase sólida. La cisteína es un aminoácido versátil involucrado en muchos procesos biológicos, lo que incluye la formación de enlaces de disulfuro, un componente crítico de la estructura de las proteínas. Este compuesto podría ser útil como un análogo de aminoácidos poco común para ayudar en la deconvolución de la estructura y función de las proteínas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103213-32-7
Fórmula molecular C37H30NO4S
Peso molecular (g/mol) 584.71
Número MDL MFCD00038538
Clave InChI KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-M
Sinónimo fmoc-cys trt-oh, fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-l-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-l-cysteine, fmoc-cys trt, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-tritylcysteine, r-9h-fluoren-9-yl methyl 1-hydroxy-3-tritylthio propan-2-yl carbamate, fmoc-s-trityl-cys, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl
PubChem CID 128239
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-titrilsulfanilpropanoico
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
Punto de fusión 171°C to 173°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in most organic solvents.
Rotación óptica +17° (c=1 in THF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.71
Porcentaje de pureza 95%