Learn More
N-Fmoc-S-terc-butilo-L-cisteína, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415668 1 g 1 g
15425668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59372.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67436-13-9
Fórmula molecular C22H25NO4S
Peso molecular (g/mol) 399.505
Número MDL MFCD00037130
Clave InChI IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
PubChem CID 7009544
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-terc-butilsulfanil-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
Cantidad 1 g
Beilstein 4577031
Rotación óptica +24° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.5
Porcentaje de pureza 98%