Learn More
N-Fmoc-S-acetamidometilo-L-cisteína, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445578 5 g 5 g
15435578 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59306.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 414.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86060-81-3
Fórmula molecular C21H22N2O5S
Peso molecular (g/mol) 414.48
Número MDL MFCD00038769
Clave InChI CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-cys acm-oh, fmoc-s-acetamidomethyl-l-cysteine, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-acetamidomethylcysteine, n, a-fmoc-s-acetaminomethyl-l-cysteine, n-fmoc-s-acetylamino methyl-l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-cysteine, fmoc-cys acm, fmoc-s-acetamidomethyl-cys, l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 128799
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(=O)NCSC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Punto de fusión 147°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4725388
Rotación óptica −33° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.47
Porcentaje de pureza 95%