Learn More
N-Fmoc-S-acetamidometilo-L-cisteína, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435578 1 g 1 g
15445578 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59306.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86060-81-3 | C21H22N2O5S | 414.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86060-81-3
Fórmula molecular C21H22N2O5S
Peso molecular (g/mol) 414.48
Número MDL MFCD00038769
Clave InChI CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-cys acm-oh, fmoc-s-acetamidomethyl-l-cysteine, n alpha-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-acetamidomethylcysteine, n, a-fmoc-s-acetaminomethyl-l-cysteine, n-fmoc-s-acetylamino methyl-l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-cysteine, fmoc-cys acm, fmoc-s-acetamidomethyl-cys, l-cysteine, s-acetylamino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 128799
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(acetamidometilsulfanil)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(=O)NCSC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
Punto de fusión 147°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4725388
Rotación óptica −33° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.47
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.