Learn More
N-Fmoc-o-tert-butil-N-metil-L-treonina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419718 1 g 1 g
15429718 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63170.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117106-20-4
Fórmula molecular C24H29NO5
Peso molecular (g/mol) 411.50
Número MDL MFCD02094431
Clave InChI VIUVLZHFMIFLHU-VFNWGFHPSA-N
Sinónimo fmoc-n-me-thr tbu-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-threonine, pubchem19052, fmoc-n-me-thr but-oh, fmoc-nalpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, fmoc-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-threonine
PubChem CID 7010372
Nombre IUPAC (2S,3R)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)butanoic acid
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-threonine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.49
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido