Learn More
N-Fmoc-O-terc-butil-N-metil-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480399 5 g 5 g
15490399 250 mg 250 miligramos
15470399 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63614.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 197632-77-2 | Molecular Formula: C23H27NO5 | Molecular Weight: 397.471 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197632-77-2
Fórmula molecular C23H27NO5
Peso molecular (g/mol) 397.471
Número MDL MFCD02094430
Clave InChI PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo fmoc-n-me-ser tbu-oh, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-serine, 2s-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy propanoic acid, fmoc-meser tbu-oh, pubchem19046, fmoc-n-me-serine tbu-oh
PubChem CID 7010370
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serine
Punto de fusión 213°C to 218°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino