Learn More
N-Fmoc-o-terc-butil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466128 5 g 5 g
15476128 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59730.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71989-38-3 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-38-3
Fórmula molecular C28H29NO5
Peso molecular (g/mol) 459.54
Número MDL MFCD00037129
Clave InChI JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Sinónimo fmoc-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, fmoc-tyr but-oh, fmoc-tyr t-bu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, fmoc-tyr but, n-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, nalpha-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, n-9-fluorenylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 10895791
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Punto de fusión 153°C to 156°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4216652
Rotación óptica −29° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.53
Porcentaje de pureza 98%