Learn More
N-Fmoc-o-terc-butilo-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475738 25 g 25 g
15465738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59422.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71989-33-8 | C22H24NO5 | 382.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-33-8
Fórmula molecular C22H24NO5
Peso molecular (g/mol) 382.44
Número MDL MFCD00037127
Clave InChI REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Sinónimo fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
PubChem CID 2724633
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3632013
Rotación óptica +26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 98%