Learn More
N-Fmoc-O-terc-butil-D-tirosina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469248 1 g 1 g
15479248 5 g 5 g
15489248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62765.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118488-18-9 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-O-terc-butil-D-tirosina es potencialmente útil para los estudios proteómicos y las técnicas de la síntesis peptídica en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en 1 mmol en 2 ml de dimetilformamida (soluble y transparente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118488-18-9
Fórmula molecular C28H29NO5
Peso molecular (g/mol) 459.54
Número MDL MFCD00065684
Clave InChI JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Sinónimo fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
PubChem CID 12968135
Nombre IUPAC (2R)-3-[4-(tert-butoxy)phenyl]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
Cantidad 1 g
Beilstein 6691868
Información de solubilidad Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.53
Porcentaje de pureza 95%