Learn More
N-Fmoc-O-terc-butil-D-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458948 25 g 25 g
15438948 1 g 1 g
15448948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62439.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 128107-47-1 | C22H25NO5 | 383.444 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128107-47-1
Fórmula molecular C22H25NO5
Peso molecular (g/mol) 383.444
Número MDL MFCD00077071
Clave InChI REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Sinónimo fmoc-d-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-serine, fmoc-d-ser but-oh, pubchem10040, ksc915q4f, o-tert-butyl-n-fmoc-l-serine, 2r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-serine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-3-tert-butoxy-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, fmoc-o-tert.butyl-d-serine
PubChem CID 7004204
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Punto de fusión 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5309984
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 98%