Learn More
N-Fmoc-O-terc-butil-D-alo-treonina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412779 1 g 1 g
15422779 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66486.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170643-02-4
Fórmula molecular C23H27NO5
Peso molecular (g/mol) 397.47
Número MDL MFCD00077074
Clave InChI LZOLWEQBVPVDPR-JLTOFOAXSA-N
Sinónimo fmoc-d-allo-thr tbu-oh, 2r,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, fmoc-d-allo-threonine tbu-oh, nalpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-t-butyl-d-allo-threonine, n-fmoc-o-tert-butyl-d-allothreonine, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-allothreonine, 2r,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, d-allothreonine,o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 10949330
Nombre IUPAC (2R,3R)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)butanoic acid
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-allo-threonine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo