Learn More
N-Fmoc-o-metil-D-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419558 5 g 5 g
15429558 250 mg 250 miligramos
15409558 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63073.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 201335-88-8 | C25H23NO5 | 417.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201335-88-8
Fórmula molecular C25H23NO5
Peso molecular (g/mol) 417.46
Número MDL MFCD00237393
Clave InChI JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-d-tyrosine, fmoc-d-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, fmoc-d-4-methoxy-phe-oh, fmoc-d-tyr me, fmoc-d-4-meo-phe-oh
PubChem CID 7019819
SMILES COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosine
Color Blanco
Nombre IUPAC 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo