Learn More
N-Fmoc-O-bencilfosfo-L-treonina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419438 250 mg 250 miligramos
15409438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63006.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175291-56-2 | C26H26NO8P | 511.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175291-56-2
Fórmula molecular C26H26NO8P
Peso molecular (g/mol) 511.47
Número MDL MFCD00797870
Clave InChI HOFDVXHILSPFNS-OSPHWJPCSA-N
Sinónimo fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, fmoc-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr hpo3bzl-oh, fmoc-l-thr po obzl oh-oh, fmoc-thr po3bzlh-oh, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy butanoic acid, n-fmoc-o-benzylphospho-l-threonine, pubchem20602, fmoc-thr po3bzlh-oh hplc, fmoc-o-hydroxy benzyloxy phosphinyl-l-thr-oh
PubChem CID 15224585
Nombre IUPAC (2S,3R)-3-{[(benzyloxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)butanoic acid
SMILES C[C@@H](OP(O)(=O)OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine
Beilstein 7557104
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.46
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido