Learn More
N-Fmoc-N-metilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459278 25 g 25 g
15449278 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62806.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Fmoc-N-methylglycine is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-N-metilglicina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77128-70-2
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.352
Número MDL MFCD00151926
Clave InChI CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
PubChem CID 56763849
Nombre IUPAC ácido 2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]acético; hidrato
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methylglycine
Cantidad 25 g
Beilstein 6660958
Información de solubilidad Soluble in DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.33
Porcentaje de pureza 98%