Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-valina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480479 1 g 1 g
15490479 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63671.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84000-11-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-N-methyl-L-valine is used as enzyme substrates and reagents, culture media additives, dyes, stains and indicators. It is also involved in the preparation of N-methylated peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fmoc-N-metil-L-valina se utiliza como sustratos enzimáticos y reactivos, aditivos de medios de cultivo, colorantes, tinciones e indicadores. También participa en la preparación de péptidos N-metilados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y formamida de dimetilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases y metales alcalinos. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84000-11-3
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00153395
Clave InChI YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-n-me-val-oh, fmoc-n-methyl-l-valine, n-fmoc-n-methyl-l-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl-l-valine, l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-3-methyl-butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzfaa1411, fmoc-n-me-l-val-oh
PubChem CID 978328
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-valine
Punto de fusión 187°C to 190°C
Color Blanco
Información de solubilidad Slightly soluble in water and dimethyl formamide.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo