Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-norleucina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480999 5 g 5 g
15470999 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63992.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112883-42-8
Fórmula molecular C22H25NO4
Peso molecular (g/mol) 367.45
Número MDL MFCD00235878
Clave InChI RZZXDYZWHUAOEK-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo fmoc-n-me-nle-oh, fmoc-n-methyl-l-norleucine, fmoc-nalpha-methyl-l-norleucine, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-norleucine, ambotzfaa6460, fmoc-n-me-nle-oh hplc
PubChem CID 7019522
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)hexanoic acid
SMILES CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido