Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-isoleucina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15430439 5 g 5 g
15440439 250 mg 250 miligramos
15420439 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15430439
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63640.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138775-22-1
Fórmula molecular C22H25NO4
Peso molecular (g/mol) 367.45
Número MDL MFCD00153389
Clave InChI IQIOLCJHRZWOLS-DZLYFNQKNA-N
Sinónimo fmoc-n-me-ile-oh, fmoc-n-methyl-l-isoleucine, fmoc-n-me-lle-oh, n-fmoc-n-methyl-l-isoleucine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylpentanoic acid, fmoc-melle-oh, fmoc-l-meile-oh, ambotzfaa1398, pubchem18966
PubChem CID 15433034
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
Beilstein 7548444
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido