Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470089 5 g 5 g
15480089 25 g 25 g
15490089 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63411.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 84000-07-7 | C19H19NO4 | 325.36 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en los ámbitos agroquímicos y farmacéuticos, y como colorante. También se utiliza en los aminoácidos N-metilo para la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84000-07-7
Fórmula molecular C19H19NO4
Peso molecular (g/mol) 325.36
Número MDL MFCD00153384
Clave InChI JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-n-me-ala-oh, fmoc-n-methyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-alanine, fmoc-l-meala-oh, ambotzfaa1395
PubChem CID 688634
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]propanoico
SMILES CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-alanine
Punto de fusión 140°C
Beilstein 4329998
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido