Learn More
N-Fmoc-N-metil-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409528 5 g 5 g
15419528 250 mg 250 miligramos
15499518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15409528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63055.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138775-05-0 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138775-05-0
Fórmula molecular C25H23NO4
Peso molecular (g/mol) 401.462
Número MDL MFCD00153392
Clave InChI GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Sinónimo fmoc-n-methyl-d-phenylalanine, fmoc-d-mephe-oh, fmoc-n-me-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-d-phenylalanine, d-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, ambotzfaa1333, fmoc-nme d phe-oh, fmoc-n-, a-methyl-d-phenylalanine
PubChem CID 978357
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[9H-fluoro-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]-3-fenilpropanoico
SMILES CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Beilstein 8441627
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido