Learn More
N-Fmoc-N-metil-D-leucina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400859 1 g 1 g
15410859 5 g 5 g
15420859 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63895.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103478-63-3 | C22H25NO4 | 367.45 g/mol
Tripeptides were prepared by means of coupling of N-Fmoc-N-methyl-D-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se prepararon tripéptidos mediante el acoplamiento de N-Fmoc-N-metil-D-leucina.
Solubilidad
Soluble en solución transparente (0,3 gramos en 2 ml de DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103478-63-3
Fórmula molecular C22H25NO4
Peso molecular (g/mol) 367.45
Número MDL MFCD00235877
Clave InChI BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl
PubChem CID 7019520
Nombre IUPAC (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-D-leucine
Color Blanco
Beilstein 7350417
Información de solubilidad Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo