Learn More
N-Fmoc-L-valina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450117 5 g 5 g
11460117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21030.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68858-20-8 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Fmoc-valine (in addition to the other amino acids) is commonly used to synthesize 4-thiazolidinones (e.g. (E)-5-(4-Ethylbenzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one [E925745]) and 4-metathiazanones as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es potencialmente útil para estudios de proteómica y técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida. La Fmoc-valina (además de los otros aminoácidos) se utiliza comúnmente para sintetizar 4-tiazolidinonas (por ejemplo (E)-5-(4-etilbencilideno)-2-tioxotiazolidina-4-ona [E925745]) y 4-metatiazanonas también.
Solubilidad
Solubilidad en metanol da una turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68858-20-8
Fórmula molecular C20H21NO4
Peso molecular (g/mol) 339.39
Número MDL MFCD00037124
Clave InChI UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-l-valine, fmoc-val-oh, fmoc-l-val-oh, n-fmoc-l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-valine, fmoc-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-fmoc-l-valine, s-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl valine
PubChem CID 688217
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-valine
Punto de fusión 142°C to 147°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2177443
Rotación óptica −17° (c=1 in DMF)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metilbutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 98%