Learn More
N-Fmoc-L-tirosina Éster Bencílico, TRC
Código de producto. 30396007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396007 500 mg
30398205 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF679720500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82911-77-1
Fórmula molecular C31H27NO5
Peso molecular (g/mol) 493.55
Sinónimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine Phenylmethyl Ester, (S)-Benzyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
SMILES Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)OCc5ccccc5)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-tyrosine Benzyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C31H27NO5/c33-23-16-14-21(15-17-23)18-29(30(34)36-19-22-8-2-1-3-9-22)32-31(35)37-20-28-26-12-6-4-10-24(26)25-11-5-7-13-27(25)28/h1-17,28-29,33H,18-20H2,(H,32,35)/t29-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.1889