Learn More
N-Fmoc-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15466428 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15466428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59967.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-tyrosine
CAS 92954-90-0
Punto de fusión 182°C to 187°C
Fórmula molecular C24H21NO5
Número MDL MFCD00134890
Cantidad 1 g
Beilstein 3573123
Sinónimo fmoc-tyr-oh, fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyrosine, nalpha-fmoc-l-tyrosine, n-fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyr, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-tyrosine, n, a-fmoc-l-tyrosine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
Clave InChI SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Rotación óptica −20° (c=1 in DMF)
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nombre IUPAC acido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 403.43
PubChem CID 6957986
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.43
Porcentaje de pureza 97%