Learn More
Monohidrato de N-Fmoc-L-treonina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474597 1 g 1 g
11484597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21120.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 73731-37-0 | C19H21NO6 | 359.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73731-37-0
Fórmula molecular C19H21NO6
Peso molecular (g/mol) 359.38
Número MDL MFCD00792901
Clave InChI CGNQPFAECJFQNV-NRNQBQMASA-N
Sinónimo fmoc-thr-oh, fmoc-l-threonine, fmoc-l-thr-oh, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-hydroxy-butanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-threonine, 2s,3r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, fmoc-thr-oh monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-threonine monohydrate
PubChem CID 6992530
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-hidroxibutanoico
SMILES O.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-threonine monohydrate
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −16° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.38 (341.36 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%