Learn More
N-Fmoc-L-serina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404537 1 g 1 g
11414537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21079.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73724-45-5 | C18H16NO5 | 326.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73724-45-5
Fórmula molecular C18H16NO5
Peso molecular (g/mol) 326.33
Número MDL MFCD00051928
Clave InChI JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-M
Sinónimo fmoc-ser-oh, fmoc-l-serine, fmoc-l-ser-oh, n-fmoc-l-serine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl serine, s-fmoc-2-amino-3-hydroxypropionic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-serine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 6541433
SMILES OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-serine
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4715791
Rotación óptica +13.6° (c=1 in Ethyl Acetate)
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-hydroxypropanoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.34
Porcentaje de pureza ≥97%