Learn More
N-Fmoc-L-propargilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438717 250 mg 250 miligramos
15418717 1 g 1 g
15428717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52171.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 198561-07-8 | C20H17NO4 | 335.359 g/mol
Fmoc-propargyl-Gly-OH is an Fmoc protected glycine derivative useful for solid phase peptide synthesis techniques. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function. N-Fmoc-L-propargylglycine is a non-natural amino acids used for the triazole cross-link.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Fmoc-propargil-glicina-OH es un derivado de glicina protegido por Fmoc útil para técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida. Este compuesto podría ser servir de análogo inusual de los aminoácidos para ayudar en la deconvolución de la estructura y función de las proteínas. La N-Fmoc-L-propargilglicina es un aminoácido no natural utilizado para el entrecruzamiento de triazol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198561-07-8
Fórmula molecular C20H17NO4
Peso molecular (g/mol) 335.359
Número MDL MFCD01075095
Clave InChI DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-l-propargylglycine, fmoc-pra-oh, fmoc-propargyl-gly-oh, s-2-fmoc-amino-4-pentynoic acid, s-n-fmoc-2-2'-propynyl glycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, 4-pentynoicacid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s
PubChem CID 2734461
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)pent-4-inoico
SMILES C#CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-propargylglycine
Cantidad 250 mg
Beilstein 9151699
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.36
Porcentaje de pureza 95%