Learn More
Éster de pentafluorofenilo de N-Fmoc-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490159 5 g 5 g
15400169 250 mg 250 miligramos
15480159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63457.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86060-90-4
Fórmula molecular C26H18F5NO4
Peso molecular (g/mol) 503.425
Número MDL MFCD00065672
Clave InChI CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-pro-opfp, fmoc-l-pro-opfp, fmoc-l-proline pentafluorophenyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-pentafluorophenyl ester, 2s, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-o-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 2733412
Nombre IUPAC 1-O-(9H-fluoren-9-ilmetil) 2-O-(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) (2S)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)OC5=C(C(=C(C(=C5F)F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Punto de fusión 127°C to 129°C
Beilstein 4731096
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido