Learn More
N-Fmoc-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464537 25 g 25 g
11454537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21081.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71989-31-6 | C20H19NO4 | 337.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto farmacéutico intermediario.El método de Fmoc se utiliza para la síntesis del nuevo soporte polimérico para la preparación de amidas peptídicas C-terminales.
Solubilidad
Soluble en metanol(Casi transparencia.)
Notas
Almacenar a entre 2 y -8 °C.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-31-6
Fórmula molecular C20H19NO4
Peso molecular (g/mol) 337.38
Número MDL MFCD00037122
Clave InChI ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-pro-oh, fmoc-l-proline, fmoc-l-pro-oh, n-fmoc-l-proline, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline, s-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-proline, fmoc-pro, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline
PubChem CID 688135
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-proline
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3596735
Información de solubilidad Soluble in methanol. (almost transparency.)
Rotación óptica −40° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.38
Porcentaje de pureza 98%