Learn More
Ácido N-Fmoc-L-pipecólico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15428467 250 mg 250 miligramos
15408467 1 g 1 g
15418467 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15428467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51981.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 86069-86-5 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86069-86-5
Fórmula molecular C21H21NO4
Peso molecular (g/mol) 351.402
Número MDL MFCD00235898
Clave InChI CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-l-homoproline, fmoc-l-pipecolic acid, fmoc-pip-oh, fmoc-hopro-oh, l-n-fmoc-pipecolic acid, fmoc-l-pip-oh, fmoc-pip, fmoc-l-piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-s---piperidine-2-carboxylic acid, l-1-n-fmoc-pipecolinic acid
PubChem CID 983042
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil)piperidina-2-carboxílico
SMILES C1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-pipecolic acid
Punto de fusión 153°C to 158°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4718405
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 95%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.