Learn More
N-FMOC-L-fenilalanina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-FMOC-L-phenylalanine-d8 |
| CAS | 1353853-39-0 |
| Fórmula molecular | C24 D8 H13 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-phenylalanine-d8, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine-d8, NSC 334293-d8, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-FMOC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1D,2D,3D,8D,9D,14D2,22D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,3,3-trideuterio-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 395.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.1973 |