Learn More
N-Fmoc-L-pentafluorofenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418567 5 g 5 g
15428567 250 mg 250 miligramos
15408567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52059.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205526-32-5 | C24H16F5NO4 | 477.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205526-32-5
Fórmula molecular C24H16F5NO4
Peso molecular (g/mol) 477.39
Número MDL MFCD00270612
Clave InChI DLOGILOIJKBYKA-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo fmoc-pentafluoro-l-phenylalanine, fmoc-phe f5-oh, fmoc-l-pentafluorophenylalanine, fmoc-l-pentafluorophe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-perfluorophenyl propanoic acid, fmoc-3-pentafluorophenyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-pentafluoro-l-phenylalanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-pentafluoro-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pentafluorophenyl-propionic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pentafluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 7020337
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)-3-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.39
Porcentaje de pureza 95%