Learn More
N-Fmoc-L-norvalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452748 1 g 1 g
15462748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56290.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 135112-28-6 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135112-28-6
Fórmula molecular C20H21NO4
Peso molecular (g/mol) 339.39
Número MDL MFCD00155631
Clave InChI JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-nva-oh, fmoc-l-norvaline, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-norvaline, n-fmoc-l-norvaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, l-norvaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-norvaline, fmoc-l-nva-oh, ambotzfaa1415, pubchem14961
PubChem CID 7016885
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-norvaline
Punto de fusión 151°C to 155°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5883879
Rotación óptica −21° (c=2 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 98%