Learn More
N-Fmoc-L-norleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329769 1 g 1 g
11339769 5 g 5 g
11349769 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22475.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77284-32-3
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00037537
Clave InChI VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
PubChem CID 7009636
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-norleucine
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 98%